Fontos dokumentumok
854971
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/silicone septum
clear cap
keménység
55 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 1000 ea
szeptum átm. × vastagság
9 mm × 1.0 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)