Fontos dokumentumok
Z291706
Supelco
Standard autosampler vials with cap and septa, 12 x 32 mm, 8-425 thread
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)