RAD1203
radiello™ Diffusive Bodies
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20
About This Item
Javasolt termékek
material
silicone body (strengthened by SS net)
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 20
gyártó/kereskedő neve
Radiello Code 120-3
technika/technikák
passive air sampling: suitable
vastagság
50 μm
szín
, permeative
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
configured for anaesthetic gases and vapors
Általános leírás
Dimensions are 60 mm height x 16 mm diameter. There are four different diffusive bodies available. Each of which are application specific in design.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocols
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Related Content
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Ismerje meg a radiello diffúzív mintavételezést, és hogy miért ez a legjobb megoldás az Ön levegőminőségi igényeihez.