Vissza
radiello
™
Diffusive Bodies
Products
Szín
Gyártó
Minőségi szint
Alkalmazás
Csomagméret
Pórusméret (µm)
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-4 of 4
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
RAD120
radiello
™
Diffusive Bodies,
white, configured for general use, pk of 20
Több
Árazás megtekintése
RAD1201
radiello
™
Diffusive Bodies,
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Több
Árazás megtekintése
RAD1202
radiello
™
Diffusive Bodies,
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Több
Árazás megtekintése
RAD1203
radiello
™
Diffusive Bodies,
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20