RAD1201
radiello™ Diffusive Bodies
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Szinonimák:
TM=["radiello"] Diffusive Bodies
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethylene body
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 20
gyártó/kereskedő neve
Radiello Code 120-1
technika/technikák
passive air sampling: suitable
vastagság × diffúziós út hossza
1.7 mm × 18 mm
szín
blue
pórusméret
25 μm average pore size
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
configured for sampling light sensitive compounds
Általános leírás
Dimensions are 60 mm height x 16 mm diameter. There are four different diffusive bodies available. Each of which are application specific in design.
Alkalmazás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocols
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Related Content
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Gyakran ismételt kérdések - radiello® termékek
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Ismerje meg a radiello diffúzív mintavételezést, és hogy miért ez a legjobb megoldás az Ön levegőminőségi igényeihez.