Fontos dokumentumok
PHL89723
Lutein
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
195 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cannabis testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?