Fontos dokumentumok
A0451
Aloin
from Curacao aloe, ~50%
Szinonimák:
1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, Aloin A, Barbaloin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Curacao aloe
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
~50%
szín
yellow to brown
mp
418.39 °C ((785.10 °F ))
oldhatóság
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1