Merck
PHL84247
Oroxylin A 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Oroxylin A 7-O-β-D-glucuronide, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone 7-glucuronide, 6-Methoxybaicalein 7-glucuronide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H20O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
460.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-19-13(32-22-18(27)16(25)17(26)20(33-22)21(28)29)8-12-14(15(19)24)10(23)7-11(31-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,16-18,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXIPXNZUEQYPLZ-QSUZLTIMSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)