Merck
PHL83893
Pogostone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4-Hydroxy-6-methyl-3-(4-methyl-1-oxopentyl)-2H-pyran-2-one, Dhelwangin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H16O4/c1-7(2)4-5-9(13)11-10(14)6-8(3)16-12(11)15/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJFJTORMMHWKFW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)