Merck
PHL83913
(−)-Syringaresinol 4,4′-di-O-β-D-glucoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H46O18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
742.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2OC)[C@@H]3OC[C@@H]4[C@H]3CO[C@H]4c5cc(c(c(c5)OC)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)OC)OC
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15-,16-,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30+,33+,34+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFDULTAFAQRACT-NYYYOYJKSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)