Fontos dokumentumok
SNC50
mirPremier® microRNA Isolation Kit
1 sufficient for 50 preparations
Szinonimák:
microRNA Isolation Kit
Általános leírás
.
Alkalmazás
- extract total RNA containing miRNA from grape edible plant derived exosome-like nanoparticles (EPDEN).
- isolate small RNA from S.sirkka and S. napiecek, and S. arctica.
- extract miRNA, from frozen rat livers for miRNA analysis.
Tulajdonságok és előnyök
- Designed to enhance the efficiency of isolating microRNA and other small RNA molecules directly from a wide range of biological sources.
- Enables fast and efficient extraction and concentration of miRNA in 30 minutes for downstream applications.
- Can extract high-purity miRNA with no detectable large RNA
- No dangerous organic extractions are involved.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
Related Content
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a génszerkesztési és géncsendesítési technológiák vezető szállítója, beleértve a CRISPR-t, a Cas9-et, a szintetikus vezető RNS-t (sgRNS) és a cinkujjas nukleázt (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).