Fontos dokumentumok
MTCR1070
[MTC"] Bio Tube Rack
to hold, 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, orange, pack of 5 ea
Szinonimák:
laboratory rack, stacking western blot box, tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.12
Anyagok
orange
polypropylene
Jellemzők
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio R1070
Általános leírás
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
Tulajdonságok és előnyök
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)