Merck
PHL83821
Pachypodol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3,3′,7-Trimethylquercetin, 4′,5-Dihydroxy 3,3′,7-trimethoxyflavone, Isorhamnetin 3,7-dimethyl ether, Quercetin 3,3′,7-trimethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-7-12(20)15-14(8-10)25-17(18(24-3)16(15)21)9-4-5-11(19)13(6-9)23-2/h4-8,19-20H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQFUXLQBMQGNRT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)