Merck
PHL83837
Dehydrotumulosic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H48O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C31H48O4/c1-18(2)19(3)9-10-20(27(34)35)26-23(32)17-31(8)22-11-12-24-28(4,5)25(33)14-15-29(24,6)21(22)13-16-30(26,31)7/h11,13,18,20,23-26,32-33H,3,9-10,12,14-17H2,1-2,4-8H3,(H,34,35)/t20-,23-,24?,25+,26+,29-,30-,31+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LADJWZMBZBVBSB-DWSVKRSBSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)