Merck
1036959
USP
Anise oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Anise seed oil
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
629884
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
anise oil
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
sűrűség
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Anise oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F
Lobbanási pont (C)
93 °C