Merck
PHL89252
Myricetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.24
Beilstein:
332331
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)