Merck
PHL82221
1,5-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(1S,3R,4R,5R)-1,3-Bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyloxy]-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1,3-Dicaffeoylquinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H24O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
516.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDDUMTOHNYZQPO-PSEXTPKNSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
In literature, CAS Numbers 19870-46-3 and 30964-13-7 are each described as 1,3-dicaffeoylquinic acid, 1,5-dicaffeoylquinic acid, and cynarin. The IUPAC synonym for this product is provided for clarification.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenolic compound found in artichoke. Antioxidant and choleretic properties. Potential immunosuppressive agent.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)