Merck
PHL80479
(+)-Isocorydine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
11-Hydroxy-1,2,10-trimethoxyaporphine, Isocorydine hydrochloride, Luteanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H23NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
377.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C2C(C[C@@]3([H])C4=C2C(OC)=C(OC)C=C4CCN3C)=CC=C1OC.Cl
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-8-7-12-10-15(24-3)20(25-4)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(23-2)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13,22H,7-9H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWSKLEMBDRWSNZ-ZOWNYOTGSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)