Merck
PHL89546
Protopine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4,6,7,14-Tetrahydro-5-methylbis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5′,6′-g]azecin-13(5H)-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O=C1CC2=C(C(OCO3)=C3C=C2)CN(C)CCC4=CC5=C(OCO5)C=C41
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPTFURBXHJWNHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)