04-1571-I
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2), clone 3E10 (rat monoclonal).
culture supernatant, clone 3E10, from rat
Szinonimák:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E10, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (immunogen homology)
technika/technikák
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer2)
Géninformáció
human ... POLR2B(5431)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Demonstrated to react with human RBP1 in Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected RNA Polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2) in untreated NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Untreated and lambda phosphatase treated NIH/3T3 cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1