Fontos dokumentumok
O7256-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mix RM-3
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Szinonimák:
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 3 (RM-3), Oil Reference Standard, AOCS No. 3, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Our quantitative animal and vegetable reference mixes conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62. The composition of each mix is similar to the fatty acid distribution of certain oils listed under each product. Please note that the AOCS mixtures sold under the Supelco brand are named RM-1, RM-2, etc.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl behenate 3 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 20 wt. %
    Methyl linoleate 15 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl myristate 1 wt. %
    Methyl oleate 45 wt. %
    Methyl palmitate 4 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
    Methyl tetracosanoate 3 wt. %
    Összes mutatása (10)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1