O7756
AOCS Low Erucic Rapeseed Oil
analytical standard, ampule of 100 mg
Szinonimák:
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. Mix Rapeseed Oil, Rapeseed oil mixture, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analit
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?