Merck
56655
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (R)-3-hydroxyvalerate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(−)-Methyl (R)-3-hydroxypentanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
Beilstein:
4655380
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −37±3°, c = 1% in chloroform
törésmutató
n20/D 1.427
bp
68-70 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CC[C@@H](O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHFXKKFVUDJSPJ-RXMQYKEDSA-N
Alkalmazás
  • Preparation of single-enantiomer 2-methyl-4-heptanol, a pheromone of Metamasius hemipterus, using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid.: This research outlines the synthesis of a single-enantiomer pheromone compound using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid. The process highlights the importance of enantiopure intermediates like (−)-Methyl (R)-3-hydroxyvalerate in the synthesis of biologically active compounds (Ichikawa and Ono, 2006).
Egyéb megjegyzések
Chiral building block for EPC syntheses; selective anti-alkylation of its dianion; OH protection and reduction of ester group to aldehyde or alcohol functions; stereoselective preparation of a dioxanone with pivalaldehyde
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K. Mori et al.
Tetrahedron, 41, 919-919 (1985)
G. Frater
Helvetica Chimica Acta, 62, 2825-2825 (1979)
K. Mori et al.
Liebigs Ann. Chem., 159-159 (1990)
P. DeShong et al.
Tetrahedron Letters, 27, 2091-2091 (1986)
J. Zimmermann et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1104-1104 (1987)