Fontos dokumentumok
ERMEF319
Diesel (B7)
Gas Oil (Butoxybenzene)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
JRC
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F
Lobbanási pont (C)
57 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)