Fontos dokumentumok
ERMEF317
Gas-Oil (low content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMEF317
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>132.8 °F
Lobbanási pont (C)
> 56 °C