Fontos dokumentumok
ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
petroleum
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMFC395K
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F
Lobbanási pont (C)
62 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)