Fontos dokumentumok
CRMVPGA
Reid Vapour Pressure Standard
ASTM D 4953A, 323A (84.41 kPa)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F
Lobbanási pont (C)
20 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)