Fontos dokumentumok
CRMUMPLU
Lubricant; Multi-Parameter Certified Reference Material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3