Fontos dokumentumok
BP450
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.77
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trihexyphenidyl hydrochloride
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIROGEVVNHGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Trihexyphenidyl Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    CorrosionExclamation mark
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Respiratory system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)