Fontos dokumentumok
Y0000068
Trihexyphenidyl impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.31
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trihexyphenidyl hydrochloride
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N2(CCCCC2)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIBARRYXKABQKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Trihexyphenidyl impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)