Merck
SMB01377
Sigma-Aldrich
2AB-labeled Dextran Ladder
Szinonimák:
2-Aminobenzamide dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.79
Teszt
>90% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
szennyeződések
≤10% Unlabeled Dextran ladder
kiszállítva
2-8°C
tárolási hőmérséklet
−20°C
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.