Merck
89162
Supelco
Glutaric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
analytical standard
Szinonimák:
Pentanedioic acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt, Sodium glutarate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4CH8O4 · xNa+
Molekulatömeg:
136.09 (free acid basis)
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
a címkézés mértéke
≥99%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)