821854
TOYOPEARL GigaCap® Q-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase ammonium ion, quaternary, 75 μm particle size
Szinonimák:
TOYOPEARL GigaCap® Q-650 Anion Exchange Media
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
TOYOPEARL®
Forma
slurry
Jellemzők
counter ion Cl-
kiszerelés
bottle of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21854
parameter
3 bar max. pressure
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
hydroxylated methacrylic polymer
mátrix aktív csoport
ammonium ion, quaternary phase
részecskeméret
75 μm
működési pH
3-13
kapacitás
>162 g/L adsorption capacity (BSA)
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
Toyopearl GigaCap Q-650M resin exhibits typical dynamic binding capacities in the vicinity of 175 mg/mL for BSA and 49 mg/mL for thyroglobulin, whereas, Toyopearl GigaCap Q-650S has dynamic binding capacities approaching 190 g/L for bovine serum albumin.
Toyopearl GigaCap Q-650 resin maintains high capacity at increased linear velocities, has good pressure-flow characteristics and will withstand back pressures up to 3 bar. The high capacity, combined with the 35 μm mean particle size, makes Toyopearl GigaCap Q-650S ideal for high resolution applications.
In addition to the high DBC and good pressure flow characteristics, Toyopearl GigaCap Q-650 resin displays excellent binding and elution kinetics, which results in a more concentrated protein fraction collected during the elution step.
*specifically designed for packed bed use
Specifikációk
Fizikai forma
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)