GE17-0599-10
Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-0599-10, pack of 150 mL
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 150 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0599-10
matrix
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
részecskeméret
25-75 μm
átlagos részecskeméret
50 μm
cleaning in place
2-13
working range
3-11
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
Alkalmazás
Sephacryl® High Resolution is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
As a BioProcess medium, Sephacryl® High Resolution, meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Tulajdonságok és előnyök
- Cost-efficient gel filtration media providing high resolution with fast and easy operation.
- Five different fractionation ranges available in Sephacryl® HR family allows for reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Sephacryl® S-300 High Resolution medium is designed for purifying antibodies, serum Proteins and mid-size Proteins (fractionation range globular Proteins 1 × 104–1.5 × 106)
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Protocols
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography