820026
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® BioAssist® G3SWXL HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 20026
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
250 Å pore diameter
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?