Fontos dokumentumok
Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Szinonimák:
Weighing pan
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.71
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
aluminum
circles
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
átmérő × Ma
100 mm × 8 mm
edényátmérő
100 mm
Általános leírás
Oil-free.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)