Fontos dokumentumok
W1126
Sigma-Aldrich
Aluminum weighing boats
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
Szinonimák:
Weighing boats, Weighing dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.71
material
aluminum
rectangular
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Sz × H × Mé
4 mm × 12 mm × 4 mm
Edény H × Sz
12 mm × 4 mm
súly
~25 mgeach
Általános leírás
Ideal for electrobalance weighing and combustion analysis. Boats are rectangular with flat bottom and tweezer-grip tab for easy handling.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)