Fontos dokumentumok
821982
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Szinonimák:
TSKgel® Amide-80 HR
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
külső felület:
450 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
carbamoyl phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L68
leírás
Amide-80 HR
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21982
parameter
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
450 m2/g
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
carbamoyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
működési pH
2.0-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Általános leírás
TSKgel Amide-80 columns are now also available packed with 2 μm spherical silica particles, offering higher resolution and faster analysis with equivalent retention and selectivity as TSKgel Amide-80, 3 μm columns. This allows for smooth method transfer from a 3 μm to a 2 μm column. In addition, TSKgel Amide-80, 2 μm columns more highly retain hydrophilic compounds than competitive amide columns on the market.
Packed with 2, 3, 5, or 10 μm spherical silica particles that are covalently bonded with carbamoyl groups, TSKgel Amide-80 columns are used for the analysis of saccharides, glycans, oligosaccharides, peptides and polar compounds from natural products. The amide stationary phase provides a unique selectivity under regular normal phase conditions or in the hydrophilic interaction mode of chromatography.
TSKgel Amide-80 HR, 5 μm columns offer higher specifications for plate count compared to traditional TSKgel Amide-80, 5 μm, 4.6 mm ID x 25 cm columns (N = > 18,000 vs. 8,000). This equates to more efficient chromatography.
Fizikai forma
Shipped in 75% acetonitrile - 25% water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)