Fontos dokumentumok
813068
TSKgel® CM-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
7.5 cm × 7.5 mm
részecskeméret:
10 μm
mátrix aktív csoport:
carboxymethyl phase
pórusméret:
1000 Å
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® CM-5PW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 13068
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤30 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
150 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
carboxymethyl phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
1000 Å
működési pH
2-12
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
TSKgel CM-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resin Toyopearl CM-650.
Fizikai forma
Shipped in DI water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)