Fontos dokumentumok
808026
TSKgel® GMPW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® GMPW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08026
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
17 μm
pórusméret
pore diameter (<100Å - 1000Å)
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel GMPW is a mixed bed scouting column for water-soluble linear polymers. The pore volume can be accessed by polymers ranging in molecular weight from 500 to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, the column enables a fast selection of the best TSKgel PW column for routine analysis. Mixed bed columns are also used when a sample has a very broad MW distribution.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)