Fontos dokumentumok
806762
TSKgel® PW-Type (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® PW-Type Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Terméknév
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Anyagok
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 06762
Paraméterek
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
13 μm
pórusméret
mixed
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G2500PW-GMPW columns, 13μm
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)