Fontos dokumentumok
12719
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase SP®-1000, 10%, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
50-250 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
80/100 SUPELCOPORT support
mátrix aktív csoport
SP®-1000 phase, 10%
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)