Fontos dokumentumok
794-0325
HPLC Analysis of Chito-Oligosaccharides on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
sample preparation: distilled water
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)