59343
SUPELCOGEL™ Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Szinonimák:
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOGEL™ Pb, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Ügynökség
suitable for USP L34
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOGEL™
Paraméterek
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
részecskeméret
9 μm
elválasztástechnika
ligand exchange
Related Categories
Alkalmazás
- D-mannose in human serum samples during its determination using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Free sugars in switchgrass extractives during their quantification using high performance liquid chromatography equipped with refractive index (HPLC-RI) detector.
- Total hemicellulose and cellulose sugars in sugarcane straw hydrolyzate during their determination using HPLC equipped with infra-red (IR) detector.
Jogi információk
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)