Merck
68102
Supelco
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
Szinonimák:
1-Nitrosopiperidine, NPIP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
1.06 g/mL (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCCCC1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)