Merck
68359
Supelco
N-Nitrosomorpholine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Nitrosomorpholine, NMOR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3