Fontos dokumentumok
66904-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel hardware
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
leírás
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
termékcsalád
BIOshell
BIOshell
Jellemzők
endcapped: no
analit kémiai osztály(ok)
peptides
peptides
gyártó/kereskedő neve
BIOshell
BIOshell
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
4.6% carbon loading
Paraméterek
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
90 m2/g
felület bevonatolás
2.2 μmol/m2
Mátrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
részecskeméret
2.7 μm
2.7 μm
pórusméret
160 Å
Üzemi pH tartomány
1-8
elválasztástechnika
reversed phase
reversed phase
Általános leírás
Jogi információk
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.