Fontos dokumentumok
59509
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
2 cm × 4 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
sulfonic acid, propyl- phase
pórusméret:
120 Å
Terméknév
SUPELCOSIL LC-SCX Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Ügynökség
suitable for USP L9
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
mátrix aktív csoport
sulfonic acid, propyl- phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
cation exchange
Lábjegyzet
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x