Fontos dokumentumok
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL Ca Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L19
termékcsalád
SUPELCOGEL
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOGEL
kiszerelés
1 ea of
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
5 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric
részecskeméret
9 μm
kompatibilitás
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
elválasztástechnika
ligand exchange
Lábjegyzet
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
Jogi információk
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)