Fontos dokumentumok
59247-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Szinonimák:
SUPELCOGEL 8% Crosslinked HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL 8Ca, 8% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L19
termékcsalád
SUPELCOGEL
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOGEL
kiszerelés
1 ea of
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical
polymeric
részecskeméret
9 μm
elválasztástechnika
ligand exchange
Általános leírás
SUPELCOGEL 8 Column Series (manufactured with 8% XL PS-DVB):
The majority of columns on the market for the analysis of carbohydrates, organic acids, and alcohols, such as Aminex®, utilize an 8% XL PS-DVB. The 8% polymer offers excellent separation of many common samples.
Advantages: 8% polymers combine durability and good resolution. Due to higher cross-linking than 6% XL polymers, columns packed with 8% polymer can be used at higher flow rates therefore decreasing analysis times.
Disadvantages: 8% polymers are limited in separating carbohydrates larger than trisaccharides due to lower MW exclusion limits. Compared to the 6% XL polymer, for some types of carbohydrate and organic acid mixtures, the 8% shows less resolution due to selectivity differences.
Molecular Weight Exclusion Limit: 1200
Minimum Wet Capacity meq/ml: 1.7 - 1.9
Flow Rate Recommendation: 0.4 - 1.2 ml/min
Jogi információk
Aminex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)